(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6574-1G PC6574-5G PC6574-10G
APOSPC6574-1GEA 22 EUR
APOSPC6574-1G APOSPC6574-5G APOSPC6574-10G
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 98%
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₈FNO
Smeltpunt: 47…49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040889
CAS nummer: 404-90-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III