4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6575-100G PC6575-25G PC6575-5G
APOSPC6575-100GEA 330 EUR
APOSPC6575-100G APOSPC6575-25G APOSPC6575-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323.52
Dichtheid: 1.833 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094391
CAS nummer: 351003-47-9
UN: 3265
ADR: 8 II