4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6576-100G PC6576-25G PC6576-5G
APOSPC6576-100GEA 205 EUR
APOSPC6576-100G APOSPC6576-25G APOSPC6576-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃BrClF₃O₂S
Smeltpunt: 54…58 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094392
CAS nummer: 176225-10-8
UN: 3261
ADR: 8,III