3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC6577-5G
PC6577-1G
PC6577-25G
APOSPC6577-5GEA
29.2
EUR
APOSPC6577-5G
APOSPC6577-1G
APOSPC6577-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule:
C₇H₃BrClF₃O₂S Kookpunt: 217…218 °C Dichtheid: 1,835 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 66 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094393 CAS nummer: 351003-46-8 UN: 3265 ADR: 8,II |