Tin(IV) fluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6580-1G PC6580-5G
APOSPC6580-1GEA 114 EUR
APOSPC6580-1G APOSPC6580-5G
Tin(IV) fluoride 98%
Tin(IV) fluoride
Formule: SnF₄
MW: 194.7 g/mol
Kookpunt: 705
Smeltpunt: 705 °C (sublimatie)
Dichtheid: 4.78
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042541
CAS nummer: 7783-62-2
EINECS: 232-016-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III
Merck Index: 12,08931