2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6581-25G PC6581-5G
APOSPC6581-25GEA 176 EUR
APOSPC6581-25G APOSPC6581-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323.52
Kookpunt: 235…236 °C
Dichtheid: 1.865 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094394
CAS nummer: 54403-98-4
UN: 2920
ADR: 8+3 II