2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6582-25G PC6582-5G
APOSPC6582-25GEA 146 EUR
APOSPC6582-25G APOSPC6582-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323.52
Kookpunt: 230…231 °C
Dichtheid: 1.854 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094395
CAS nummer: 176225-08-4
UN: 1759
ADR: 8 III