1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6599-100G PC6599-25G PC6599-5G PC6599-1G
APOSPC6599-100GEA 0 EUR
APOSPC6599-100G APOSPC6599-25G APOSPC6599-5G APOSPC6599-1G
1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
Formule: C₈H₃F₁₅O₃
Kookpunt: 150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094403
CAS nummer: 152914-73-3