3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6621-1G PC6621-5G
APOSPC6621-1GEA 46.8 EUR
APOSPC6621-1G APOSPC6621-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClFO₂
Smeltpunt: 134…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 870704-13-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III