6-Fluoro-2-naphthoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6622-1G PC6622-5G
APOSPC6622-1GEA 132 EUR
APOSPC6622-1G APOSPC6622-5G
6-Fluoro-2-naphthoic acid 97%
6-Fluoro-2-naphthoic acid
Formule: C₁₁H₇FO₂
Smeltpunt: 242…246 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200717
CAS nummer: 5043-01-6