5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6623-1G PC6623-25G PC6623-5G
APOSPC6623-1GEA 14.8 EUR
APOSPC6623-1G APOSPC6623-25G APOSPC6623-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
Smeltpunt: 86…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05865218
CAS nummer: 627871-16-3