Tetrabutylammonium fluoride trihydrate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6633T-100G PC6633T-500G PC6633T-1KG
APOSPC6633T-100GEA 22 EUR
APOSPC6633T-100G APOSPC6633T-500G APOSPC6633T-1KG
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate 97%
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Technical bulletin available
Formule: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
Smeltpunt: 54…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149981
CAS nummer: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN: 1759
ADR: 8,III