Tetrabutylammonium hexafluorophosphate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetrabutylammonium hexafluorophosphate(V), Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
PC6634-25G PC6634-100G PC6634-500G
APOSPC6634-25GEA 32.2 EUR
APOSPC6634-25G APOSPC6634-100G APOSPC6634-500G
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate 98%
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Formule: C₁₆H₃₆F₆NP
MW: 387.43 g/mol
Smeltpunt: 244…248 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011748
CAS nummer: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6