Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6636-25G PC6636-5G
APOSPC6636-25GEA 204 EUR
APOSPC6636-25G APOSPC6636-5G
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₇H₃₆F₃NO₃S
MW: 391.54 g/mol
Smeltpunt: 112…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042585
CAS nummer: 35895-70-6