1-(3-Fluorophenyl)propanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC6641-1G
PC6641-5G
APOSPC6641-1GEA
58.4
EUR
APOSPC6641-1G
APOSPC6641-5G
1-(3-Fluorophenyl)propanol
1-(3-Fluorophenyl)propanol
Formule:
C₉H₁₁FO Kookpunt: 115 °C/17mmHg Vlampunt: 104 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08062380 CAS nummer: 701-38-2 |