1,1,2,2-Tetrafluoropropane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: FC-254cb
PC6645-5G PC6645-10G
APOSPC6645-5GEA 594 EUR
APOSPC6645-5G APOSPC6645-10G
1,1,2,2-Tetrafluoropropane 97%
1,1,2,2-Tetrafluoropropane
Formule: C₃H₄F₄
MW: 116.06 g/mol
Kookpunt: –0.8 °C
Smeltpunt: –121 °C
Dichtheid: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798128
CAS nummer: 40723-63-5
UN: 3161
ADR: 2.1