2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6655-1G PC6655-25G PC6655-5G
APOSPC6655-1GEA 73 EUR
APOSPC6655-1G APOSPC6655-25G APOSPC6655-5G
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Formule: C₅H₆F₂O₂
Kookpunt: 73 °C/11mmHg
Vlampunt: 55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800642
CAS nummer: 55039-89-9
UN: 3265
ADR: 8,II