2-Fluoro-m-cresol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6668-5G PC6668-1G PC6668-25G
APOSPC6668-5GEA 32.2 EUR
APOSPC6668-5G APOSPC6668-1G APOSPC6668-25G
2-Fluoro-m-cresol
2-Fluoro-m-cresol
Formule: C₇H₇FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835186
CAS nummer: 77772-72-6