4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(3-Fluorophenoxy)piperidinehydrochloride
PC6669-1G PC6669-250MG
APOSPC6669-1GEA 106 EUR
APOSPC6669-1G APOSPC6669-250MG
4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08445760
CAS nummer: 3202-36-6