2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6681D-25G PC6681D-5G
APOSPC6681D-25GEA 560 EUR
APOSPC6681D-25G APOSPC6681D-5G
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 99%
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₄F₄O
Kookpunt: 79 °C/50mmHg
Dichtheid: 1,372 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 17 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039236
CAS nummer: 708-64-5
EINECS: 211-903-6
UN: 1224
ADR: 3,II