2,3,4-Trifluoroiodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6691-100G PC6691-25G PC6691-5G
APOSPC6691-100GEA 29.2 EUR
APOSPC6691-100G APOSPC6691-25G APOSPC6691-5G
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂F₃I
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788551
CAS nummer: 459424-72-7