6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylic acid hydrazide
PC6698-1G PC6698-5G
APOSPC6698-1GEA 157 EUR
APOSPC6698-1G APOSPC6698-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide 95+%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide
Formule: C₇H₆F₅N₃O
Smeltpunt: 128…131 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01862651
CAS nummer: 386715-32-8