1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethyldifluoromethyl ether 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6699-25G PC6699-5G
APOSPC6699-25GEA 588 EUR
APOSPC6699-25G APOSPC6699-5G
1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethyldifluoromethyl ether 98%
1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethyldifluoromethyl ether
Formule: C₃HCl₂F₅O
Kookpunt: 60…61 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01320775
CAS nummer: 32778-07-7
UN: 1993
ADR: 3,III