1H,1H-Undecafluorohexylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6703-1G PC6703-5G
APOSPC6703-1GEA 374 EUR
APOSPC6703-1G APOSPC6703-5G
1H,1H-Undecafluorohexylamine 97%
1H,1H-Undecafluorohexylamine
Formule: C₆H₄F₁₁N
Kookpunt: 107 °C/740mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025929
CAS nummer: 355-34-0
UN: 2735
ADR: 8,III