(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC6711-1G
PC6711-250MG
APOSPC6711-1GEA
123
EUR
APOSPC6711-1G
APOSPC6711-250MG
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide 97%
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide
Formule:
C₈H₇ClFNO Smeltpunt: 171…173 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02180958 CAS nummer: 306937-35-9 |