2,4-Dibromo-6-fluorophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,3-Dibromo-5-fluoro-4-hydroxybenzene
PC6713-100G PC6713-25G PC6713-5G
APOSPC6713-100GEA 191 EUR
APOSPC6713-100G APOSPC6713-25G APOSPC6713-5G
2,4-Dibromo-6-fluorophenol 97%
2,4-Dibromo-6-fluorophenol
Formule: C₆H₃Br₂FO
MW: 269.9 g/mol
Smeltpunt: 35…37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042233
CAS nummer: 576-86-3