3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6717-25G PC6717-5G
APOSPC6717-25GEA 205 EUR
APOSPC6717-25G APOSPC6717-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇FN₂O
Smeltpunt: 166…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01922131
CAS nummer: 306936-57-2