3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6718-1G PC6718-250MG
APOSPC6718-1GEA 70.1 EUR
APOSPC6718-1G APOSPC6718-250MG
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
Formule: C₁₃H₇F₃N₂S
Smeltpunt: 181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180674
CAS nummer: 104960-49-8