Methyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6724-1G PC6724-5G PC6724-25G
APOSPC6724-1GEA 22 EUR
APOSPC6724-1G APOSPC6724-5G APOSPC6724-25G
Methyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Methyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Formule: C₇H₄Cl₂FNO₂
Kookpunt: 84…86 °C/0,1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180634
CAS nummer: 189281-66-1