1,2,4,5-Tetrafluorobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6730-10G PC6730-250G PC6730-50G
APOSPC6730-10GEA 22 EUR
APOSPC6730-10G APOSPC6730-250G APOSPC6730-50G
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene 99%
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene
Formule: C₆H₂F₄
Kookpunt: 90 °C
Smeltpunt: 44319 °C
Dichtheid: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 16 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000307
CAS nummer: 327-54-8
EINECS: 206-319-3
UN: 1993
ADR: 3,II