2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-3-trifluoromethylbenzoic acid, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC6734-5G PC6734-1G PC6734-25G
APOSPC6734-5GEA 24.9 EUR
APOSPC6734-5G APOSPC6734-1G APOSPC6734-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Smeltpunt: 132…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792415
CAS nummer: 39226-97-6