2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6737-1G PC6737-5G
APOSPC6737-1GEA 139 EUR
APOSPC6737-1G APOSPC6737-5G
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₂F₃NO₂
Smeltpunt: 106…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840205
CAS nummer: 675602-91-2