2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride
PC6742-100G PC6742-250G PC6742-25G PC6742-500G
APOSPC6742-100GEA 93.5 EUR
APOSPC6742-100G APOSPC6742-250G APOSPC6742-25G APOSPC6742-500G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride 98%
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
Formule: C₇HClF₄O
Dichtheid: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075164
CAS nummer: 94695-48-4
UN: 3265
ADR: 8,III