4-Trifluoromethoxythioanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl(4-(trifluoromethoxy)phenyl)sulphane, 4-(Trifluoromethoxy)phenyl methyl sulphphide, 4-(Trifluoromethoxy)phenyl methyl sulphide
PC6743-5G PC6743-25G
APOSPC6743-5GEA 134 EUR
APOSPC6743-5G APOSPC6743-25G
4-Trifluoromethoxythioanisole 98%
4-Trifluoromethoxythioanisole
Formule: C₈H₇F₃OS
MW: 208.20 g/mol
Kookpunt: 112…114 °C/18mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320776
CAS nummer: 2546-45-4