2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol
PC6745-25G PC6745-5G PC6745-100G
APOSPC6745-25GEA 172 EUR
APOSPC6745-25G APOSPC6745-5G APOSPC6745-100G
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol 98%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Formule: C₄H₆F₄O₂
Kookpunt: 110…112 °C/13mmHg
Smeltpunt: 80…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042375
CAS nummer: 425-61-6