3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6747-100G PC6747-1G PC6747-50G
APOSPC6747-100GEA 278 EUR
APOSPC6747-100G APOSPC6747-1G APOSPC6747-50G
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
MW: 175.99 g/mol
Kookpunt: 78 °C/11mmHg
Smeltpunt: 24…28 °C
Vlampunt: 64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112555
CAS nummer: 407-20-5