4-Fluoro-L-phenylalanine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6759-1G PC6759-5G PC6759-25G
APOSPC6759-1GEA 22 EUR
APOSPC6759-1G APOSPC6759-5G APOSPC6759-25G
4-Fluoro-L-phenylalanine 98%
4-Fluoro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Smeltpunt: 247…249 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063064
CAS nummer: 1132-68-9