4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6762A-1G PC6762A-5G
APOSPC6762A-1GEA 111 EUR
APOSPC6762A-1G APOSPC6762A-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline
Formule: C₈H₇F₄NO
Kookpunt: 104…108 °C/11mmHg
Dichtheid: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042377
CAS nummer: 713-62-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III