3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6764-25G PC6764-5G
APOSPC6764-25GEA 746 EUR
APOSPC6764-25G APOSPC6764-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 95%
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₆F₄O₂
Kookpunt: 95…97 °C/9mmHg
Dichtheid: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 35295-35-3
EINECS: 252-496-5