(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6767-100G PC6767-25G PC6767-5G
APOSPC6767-100GEA 614 EUR
APOSPC6767-100G APOSPC6767-25G APOSPC6767-5G
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene 98%
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene
Formule: HF₂CCF₂OC₆H₅
Kookpunt: 152…153 °C
Dichtheid: 1,275 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042102
CAS nummer: 350-57-2
EINECS: 206-505-4
UN: 1993
ADR: 3,III