3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6771-1G PC6771-5G
APOSPC6771-1GEA 225 EUR
APOSPC6771-1G APOSPC6771-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166.11 g/mol
Smeltpunt: 49…54 °C
Dichtheid: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864356
CAS nummer: 110882-60-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III