4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6780-25G PC6780-50G
APOSPC6780-25GEA 29.2 EUR
APOSPC6780-25G APOSPC6780-50G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene
Formule: C₉H₈F₄O
Kookpunt: 67…69 °C/14mmHg
Dichtheid: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042105
CAS nummer: 1737-11-7
EINECS: 217-086-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III