1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoethane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,1,2,2-Tetrafluoroiodoethane, 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl iodide
PC6783-1G PC6783-5G
APOSPC6783-1GEA 207 EUR
APOSPC6783-1G APOSPC6783-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoethane 97%
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoethane
Formule: C₂HF₄I
Kookpunt: 41…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069111
CAS nummer: 354-41-6