Tetrafluoroisophthalic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6795-1G PC6795-5G PC6795-10G
APOSPC6795-1GEA 65.8 EUR
APOSPC6795-1G APOSPC6795-5G APOSPC6795-10G
Tetrafluoroisophthalic acid 98%
Tetrafluoroisophthalic acid
Formule: C₈H₂F₄O₄
Smeltpunt: 212…214 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042379
CAS nummer: 1551-39-9