Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Boric Acid Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Tris(2,2,2-trifluoroethyl) borate
PC6808-1G PC6808-25G PC6808-5G
APOSPC6808-1GEA 29.2 EUR
APOSPC6808-1G APOSPC6808-25G APOSPC6808-5G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate
Formule: C₆H₆BF₉O₃
Kookpunt: 77 °C/200mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00093768
CAS nummer: 659-18-7
UN: 1993
ADR: 3,III