1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6809-5G PC6809-1G PC6809-25G
APOSPC6809-5GEA 51.3 EUR
APOSPC6809-5G APOSPC6809-1G APOSPC6809-25G
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorobenzene 99%
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorobenzene
Formule: C₆HF₄NO₂
Kookpunt: 80 °C/24mmHg
Dichtheid: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014686
CAS nummer: 5580-79-0
EINECS: 226-972-8