α-Bromo-3-(difluoromethoxy)toluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(difluoromethoxy)benzene, m-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC6823-500MG PC6823-1G PC6823-5G
APOSPC6823-500MGEA 22 EUR
APOSPC6823-500MG APOSPC6823-1G APOSPC6823-5G
α-Bromo-3-(difluoromethoxy)toluene 98%
α-Bromo-3-(difluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₇BrF₂O
MW: 237.04 g/mol
Kookpunt: 76 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236232
CAS nummer: 72768-95-7
UN: 3265
ADR: 8 II