2,3,5,6-Tetrafluorophenylhydrazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6830-25G PC6830-5G
APOSPC6830-25GEA 115 EUR
APOSPC6830-25G APOSPC6830-5G
2,3,5,6-Tetrafluorophenylhydrazine 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenylhydrazine
Formule: C₆H₄F₄N₂
Smeltpunt: 86…92 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007575
CAS nummer: 653-11-2
EINECS: 211-494-4