Tetrafluorophthalic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC6840-100G
PC6840-500G
APOSPC6840-100GEA
148
EUR
APOSPC6840-100G
APOSPC6840-500G
Tetrafluorophthalic acid 98%
Tetrafluorophthalic acid
Formule:
C₈H₂F₄O₄ Smeltpunt: 152…154 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002407 CAS nummer: 652-03-9 EINECS: 211-483-4 |