4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6842-1G PC6842-5G
APOSPC6842-1GEA 14.8 EUR
APOSPC6842-1G APOSPC6842-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241.19 g/mol
Smeltpunt: 146…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798381
CAS nummer: 1513-45-7